Learn More
2'-Phenylacetanilide, TRC
Artikelnummer. 30421256
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421256 500 mg
30412709 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30421256 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP319220500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2113-47-5
Summenformel C14H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 211.26
Synonym N-[1,1'-Biphenyl]-2-ylacetamide, 2-(Acetylamino)-1,1'-biphenyl, 2-Acetamidobiphenyl2-Phenyl-N-acetylaniline, N-(1,1'-Biphenyl-2-yl)acetamide, N-(2-(Phenyl)phenyl)acetamide, N-(2-Biphenylyl)acetamide, N-Acetyl-2-aminobiphenyl, N-Acetyl-o-biphenylamine, NSC 3158, NSC 50998, o-Phenylacetanilide
IUPAC-Name N-(2-phenylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Phenylacetanilide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H13NO/c1-11(16)15-14-10-6-5-9-13(14)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3,(H,15,16)
Formelmasse 211.0997