missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phenylanthraquinon, 98 %

23.80 € - 205.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 6485-97-8
Summenformel C20H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.314
MDL-Nummer MFCD00559262
InChI-Schlüssel NTZCFGZBDDCNHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylanthraquinone, 2-phenylanthra-9,10-quinone, 2-phenyl-9,10-anthracenedione, 2-phenylanthrachinon, acmc-20annp, 9, 2-phenyl, 2-phenyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione,2-phenyl
PubChem CID 313995
IUPAC-Name 2-phenylanthracene-9,10-dion
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C(=O)C4=CC=CC=C4C3=O
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15433677
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27376.MD
250mg
23.80 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 16-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11387159
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27376.03
1g
63.19 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 16-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11397159
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27376.06
5g
205.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

6485-97-8
284.314
NTZCFGZBDDCNHI-UHFFFAOYSA-N
313995
C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C(=O)C4=CC=CC=C4C3=O
C20H12O2
MFCD00559262
2-phenylanthraquinone, 2-phenylanthra-9,10-quinone, 2-phenyl-9,10-anthracenedione, 2-phenylanthrachinon, acmc-20annp, 9, 2-phenyl, 2-phenyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione,2-phenyl
2-phenylanthracene-9,10-dion

Spezifikation

2-Phenylanthraquinone
160°C to 163°C
MFCD00559262
250mg
C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C(=O)C4=CC=CC=C4C3=O
284.314
284.32
6485-97-8
C20H12O2
2-phenylanthraquinone, 2-phenylanthra-9,10-quinone, 2-phenyl-9,10-anthracenedione, 2-phenylanthrachinon, acmc-20annp, 9, 2-phenyl, 2-phenyl-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione,2-phenyl
NTZCFGZBDDCNHI-UHFFFAOYSA-N
2-phenylanthracene-9,10-dion
313995
98%
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Produktzertifizierungen