Learn More
2-Phenylbenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081149
16.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
716-79-0
C13H10N2
194.24
MFCD00005592
DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
2-phenylbenzimidazole, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole, phenizidole, phenzidole, phenzidol, gainex, 1h-benzimidazole, 2-phenyl, benzimidazole, 2-phenyl, 2-phenylbenzimdazole, 2-phenyl-1h-benzoimidazole
12855
N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
716-79-0
C13H10N2
194.24
MFCD00005592
DWYHDSLIWMUSOO-UHFFFAOYSA-N
2-phenylbenzimidazole, 2-phenyl-1h-benzo d imidazole, phenizidole, phenzidole, phenzidol, gainex, 1h-benzimidazole, 2-phenyl, benzimidazole, 2-phenyl, 2-phenylbenzimdazole, 2-phenyl-1h-benzoimidazole
12855
N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CC=C1
2-Phenylbenzimidazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenylbenzimidazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Phenylbenzimidazole
Schmelzpunkt 296°C to 297°C
Menge 5 g
Beilstein 7087
Merck Index 14,7274
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-1,3-benzodiazol
Formelmasse 194.24
Reinheit (%) 97%