Learn More
2-Phenylcyclopentan-1-one, TRC
Artikelnummer. 30417449
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417449 10 mg -
30427762 100 mg -
30412486 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417449 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP32150010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1198-34-1
Summenformel C11H12O
Molekulargewicht (g/mol) 160.21
IUPAC-Name 2-phenylcyclopentan-1-one
SMILES O=C1CCCC1c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylcyclopentan-1-one
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O/c12-11-8-4-7-10(11)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
Formelmasse 160.0888