Learn More
2-Phenylethylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422088
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11422088 5 g -
11432088 25 g 25 Gramm
11442088 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15123.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2257-09-2 | C9H9NS | 163.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Phenethylisothiocyanat ist ein NNK-induzierter Lungentumorigenese-Inhibitor.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat und Dichoromethan. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Feuchtigkeit fernhalten. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2257-09-2
Summenformel C9H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
MDL-Nummer MFCD00004821
InChI-Schlüssel IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
IUPAC-Name 2-Isothiocyanatoethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylethyl isothiocyanate
Siedepunkt 139°C to 140°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2084162
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.