missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Phenylfuro-[3,2-b]-pyridin, 97 %, Alfa Aesar™

Catalog Number p-7032687
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
18068-82-1
C13H9NO
195.22
MFCD18815678
IZQVYGNVFNSARJ-UHFFFAOYSA-N
2-phenylfuro 3,2-b pyridine, phenylfuropyridine, 2-phenyl-furo 3,2-b pyridine
10987164
2-Phenylfuro[3,2-b]Pyridin
O1C(=CC2=NC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
18068-82-1
C13H9NO
195.22
MFCD18815678
IZQVYGNVFNSARJ-UHFFFAOYSA-N
2-phenylfuro 3,2-b pyridine, phenylfuropyridine, 2-phenyl-furo 3,2-b pyridine
10987164
2-Phenylfuro[3,2-b]Pyridin
O1C(=CC2=NC=CC=C12)C1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Phenylfuro[3,2-b]pyridine
Schmelzpunkt 89°C to 91°C
Menge 1 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'