Learn More
2-Phenylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-182571
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
670-96-2
C9H8N2
144.18
MFCD00005186
ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
2-phenylimidazole, 1h-imidazole, 2-phenyl, imidazole, 2-phenyl, 2-phenyl imidazole, 2-phenyl-1h-imidazol, unii-7r2590hm4l, chembl14189, phenyl imidazole, 2-phenyl-imidazole, piy
69591
2-phenyl-1H-imidazole
N1C=CN=C1C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
670-96-2
C9H8N2
144.18
MFCD00005186
ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
2-phenylimidazole, 1h-imidazole, 2-phenyl, imidazole, 2-phenyl, 2-phenyl imidazole, 2-phenyl-1h-imidazol, unii-7r2590hm4l, chembl14189, phenyl imidazole, 2-phenyl-imidazole, piy
69591
2-phenyl-1H-imidazole
N1C=CN=C1C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Phenylimidazole
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 141.0°C to 148.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Siedepunkt 340.0°C
Flammpunkt 200°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 23, 182
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, granulares oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.