Learn More
2-Phenylnaphthalin, 98 %, Acros Organics
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Phenylnaphthalene |
CAS | 612-94-2 |
Schmelzpunkt | 105°C |
Siedepunkt | 358°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C16H12 |
Menge | 1 g |
Synonym | naphthalene, 2-phenyl, .beta.-phenylnaphthalene, unii-949vn5dh7a, beta-phenylnaphthalene, 6-phenylnaphthalene, 2-phenyl-naphthalene, acmc-1bas3, naphthalene, 2-phenyl-8ci 9ci, 10 microg/ml in cyclohexane |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |