Learn More
2-Phenylpentan, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369559
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11369559 1 g 1 Gramm
11460631 5 g 5 Gramm
11470631 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20114.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2719-52-0 | C11H16 | 148.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2719-52-0
Summenformel C11H16
Molekulargewicht (g/mol) 148.25
MDL-Nummer MFCD00027145
InChI-Schlüssel LTHAIAJHDPJXLG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-phenylpentane, sec-pentylbenzene, benzene, sec-pentyl, sec-amylbenzene, benzene, 1-methylbutyl, 1-phenyl-1-methylbutane, s-amylbenzene, d-2-phenyl-pentane, sec-amyl benzene, methylbutyl benzene
PubChem CID 17627
IUPAC-Name (pentan-2-yl)benzene
SMILES CCCC(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylpentane
Dichte 0.86
Menge 1 g
Formelmasse 148.25
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch