Learn More
2-Phenylpropionic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30426746
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30426746 500 mg 500 Milligramm
30412042 250 mg -
30417577 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426746 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP336180500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2510-99-8
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Synonym Ethyl 2-Phenylpropanoate, Ethyl 2-Phenylpropionate, Ethyl Hydrotropate, Ethyl alpha-Phenylpropionate, NSC 254979, alpha-Methylbenzeneacetic Acid Ethyl Ester
IUPAC-Name ethyl 2-phenylpropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylpropionic Acid Ethyl Ester
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Formelmasse 178.0994