Learn More
2-Phenylpyrimidin-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10032514
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10032514 1 g 1 Gramm
10728465 250 mg 250 Milligramm
10163214 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10032514 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC66301DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 122773-97-1
Summenformel C11H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.197
MDL-Nummer MFCD00559612
InChI-Schlüssel BOAIYSRFGWBZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxy-2-phenylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl, acmc-1c8my, 5-carboxy-2-phenyl-1,3-diazine, 2-phenyl pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 747389
IUPAC-Name 2-Phenylpyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 200.2
Reinheit (%) 97%