Learn More
2-Phenylthiazol-4-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480988
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480988 250 mg 250 Milligramm
15460988 1 g 1 Gramm
15470988 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54805.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 16441-28-4 | C11H8NO2S | 218.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16441-28-4
Summenformel C11H8NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
MDL-Nummer MFCD01312954
InChI-Schlüssel LYHDWKGJPJRCTG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-2-phenylthiazol-4-yl acetic acid, 2-phenyl-thiazol-4-yl-acetic acid, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid, 2-phenyl, 2-phenylthiazol-4-yl-acetic acid, 2-phenylthiazole-4-acetic acid, phenylthiazolylaceticacid, maybridge1_006414, 4-thiazoleaceticacid, 2-phenyl
PubChem CID 701757
SMILES [O-]C(=O)CC1=CSC(=N1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylthiazole-4-acetic acid
Menge 250 mg
IUPAC-Name 2-(2-Phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetat
Formelmasse 219.26
Reinheit (%) 97%