Learn More
2-Phosphonbutyrinsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11378575
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378575 2 g 2 Gramm
11388575 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12036.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4378-40-9
Summenformel C4H9O5P
Molekulargewicht (g/mol) 168.085
MDL-Nummer MFCD00041416
InChI-Schlüssel PWSXRGRLZKVHLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phosphonobutyric acid, phosphonobutyric acid, acmc-20annc, butanoic acid, 2-phosphono
PubChem CID 4186724
IUPAC-Name 2-Phosphonobutansäure
SMILES CCC(C(=O)O)P(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phosphonobutyric acid
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Geruch Odorless
Menge 2 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 168.09
Reinheit (%) 97%