Learn More
2-(Phthalimido)ethansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033288
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
4403-36-5
C10H8ClNO4S
273.687
MFCD01861217
HCPVYBCAYPMANM-UHFFFAOYSA-N
2-phthalimidoethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonylchloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-phthalimidoethanesulfonylchloride, 2-phthalimido ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl ethane-1-sulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl-ethanesulfonyl chloride, 2-2-chlorosulfonyl ethyl benzo c azoline-1,3-dione
308739
2-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)ethanesulfonylchlorid
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCS(=O)(=O)Cl
4403-36-5
C10H8ClNO4S
273.687
MFCD01861217
HCPVYBCAYPMANM-UHFFFAOYSA-N
2-phthalimidoethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonylchloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-phthalimidoethanesulfonylchloride, 2-phthalimido ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl ethane-1-sulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl-ethanesulfonyl chloride, 2-2-chlorosulfonyl ethyl benzo c azoline-1,3-dione
308739
2-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)ethanesulfonylchlorid
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCS(=O)(=O)Cl
2-(Phthalimido)ethanesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agro based and dye stuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Phthalimido)Ethanesulfonylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in Pharmazeutika, auf Agro-Basis und in Farben verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Phthalimido)ethanesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 273.7
Reinheit (%) 97%