Learn More
2-Picolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081046
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-06-8
C6H7N
93.129
MFCD00006332
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
7975
CHEBI:50415
2-Methylpyridin
CC1=CC=CC=N1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109-06-8
C6H7N
93.129
MFCD00006332
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
7975
CHEBI:50415
2-Methylpyridin
CC1=CC=CC=N1
2-Picoline is used as an intermediate in agrochemicals and pharmaceuticals. It serves as a solvent as well as to prepare dyes and resins. It finds application as a constituent in cigarette smoke, bone oil, coal tar and coke oven emissions. Further, it acts as a precursor of 2-vinylpyridine, picolinic acid and nitrapyrin. It is also employed to study the electron and proton transfer reactions of lumiflavin. In addition, it is used in the synthetic pathway for the preparation of dearomatized, allylated and carbon-hydrogen bond activated pyridine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Picolin wird als Zwischenprodukt in Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet. Es dient als Lösungsmittel sowie zur Herstellung von Farbstoffen und Harzen. Es findet Anwendung als Bestandteil in Zigarettenrauch, Knochenöl, Kohlenteer und Koksofenemissionen. Außerdem fungiert es als Vorläufer von 2-Vinylpyridin, Picolinsäure und Nitrapyrin. Es wird auch eingesetzt, um die Elektronen- und Protonentransferreaktionen von Lumiflavin zu untersuchen. Darüber hinaus wird es im Syntheseweg für die Herstellung von dearomatisierten, allylierten und Kohlenstoff-Wasserstoff-bindungsaktivierten Pyridinderivaten verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Schwefelsäure, Säuren, Metallen, Eisen(II)-Sulfat und Wasserstoffperoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Picoline
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 0.944
Siedepunkt 128°C to 129°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Brechungsindex 1.5
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2313
Beilstein 104581
Merck Index 14,7400
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 93.13
Reinheit (%) ≥98%