Learn More
2-Picolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Picoline is used as an intermediate in agrochemicals and pharmaceuticals. It serves as a solvent as well as to prepare dyes and resins. It finds application as a constituent in cigarette smoke, bone oil, coal tar and coke oven emissions. Further, it acts as a precursor of 2-vinylpyridine, picolinic acid and nitrapyrin. It is also employed to study the electron and proton transfer reactions of lumiflavin. In addition, it is used in the synthetic pathway for the preparation of dearomatized, allylated and carbon-hydrogen bond activated pyridine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Picolin wird als Zwischenprodukt in Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet. Es dient als Lösungsmittel sowie zur Herstellung von Farbstoffen und Harzen. Es findet Anwendung als Bestandteil in Zigarettenrauch, Knochenöl, Kohlenteer und Koksofenemissionen. Außerdem fungiert es als Vorläufer von 2-Vinylpyridin, Picolinsäure und Nitrapyrin. Es wird auch eingesetzt, um die Elektronen- und Protonentransferreaktionen von Lumiflavin zu untersuchen. Darüber hinaus wird es im Syntheseweg für die Herstellung von dearomatisierten, allylierten und Kohlenstoff-Wasserstoff-bindungsaktivierten Pyridinderivaten verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Schwefelsäure, Säuren, Metallen, Eisen(II)-Sulfat und Wasserstoffperoxid.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Picoline |
| Schmelzpunkt | -70°C |
| Dichte | 0.944 |
| Siedepunkt | 128°C to 129°C |
| Flammpunkt | 26°C (78°F) |
| Brechungsindex | 1.5 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2313 |
| Beilstein | 104581 |
| Merck Index | 14,7400 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Picoline
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Picoline