Learn More
2-Propansulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics
Marke: Acros Organics 222030250
Weitere Details : CAS : 10147-37-2 Netto-Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
10147-37-2 | |
142.61 | |
isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride | |
Propan-2-sulfonylchlorid |
C3H7ClO2S | |
DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N | |
82408 | |
CC(C)S(=O)(=O)Cl |
Spezifikation
2-Propanesulfonyl chloride | |
86°C | |
1.273 | |
-47.0°C | |
10147-37-2 | |
C3H7ClO2S | |
04,8 | |
DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-2-sulfonylchlorid | |
82408 | |
97% |
1.2730g/mL | |
Glasflasche | |
95.0°C (45.0 mmHg) | |
25g | |
96% min. (GC) | |
(CH3)2CHSO2Cl | |
isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride | |
CC(C)S(=O)(=O)Cl | |
142.61 | |
142.61 |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Propanesulfonyl chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.