Learn More
2-Propanol, 99 %, BAKER, J.T.Baker™
Catalog Number 10721582
Click to view available options
Menge:
2.5 l
25 l
Verpackung:
HDPE
Stahl
67-63-0
C3H8O
60.096
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
Propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
Propan-2-ol
CC(C)O
Zur Verwendung im Labor, für die organische Synthese und Routineforschung
Gütegrad von Chemikalien für Routineuntersuchungen, die normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assay (durch GC) kontrolliert werden.
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -88.5 °C
Farbe Farblos
Azidität Max. 0.002 %
Alkalinität Max. 0.002 %
Hinweise zur Reinheitsqualität US FDA/ISO9000-Herstellung, cGMP, IPEC-Mitglied
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) Min. 99 %
Güte BAKER™
Dichte 0.781 to 0.783 g/mL at 25°C
Siedepunkt 82.5 °C
Menge 25 l
Explosionsgrenze 2.5 - 12 Vol.-%
Flammpunkt 12 °C
Zündpunkt 399 °C
Geruch Alkohol
Verpackung Stahl
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.005 %
Dampfdruck 6.053 kPa bei 25 °C
Wasser Max. 0.2 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.