Learn More
2-Propanol, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045299
Click to view available options
Menge:
1000 mL
2500 ml
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
2-Propanol is used as a solvent for gums, resins, alkaloids and essential oils, as a denaturant for ethyl alcohol and is used in lotions and cosmetics. It is used in keyboard, LCD and laptop cleaning, as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing, and often used as a solvent for French polishing shellac used in cabinet making. It acts as hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It plays an important role in DNA extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Propanol wird als Lösungsmittel für Gummi, Harze, Alkaloide und ätherische Öle, als Vergällungsmittel für Ethylalkohol sowie in Lotionen und Kosmetika verwendet. Kommt in der Tastatur-, LCD- und Laptop-Reinigung, als Benetzungsmittel für Lithographietusche und häufig als Lösungsmittel in der Schellackpolitur bei der Schrankherstellung zum Einsatz. Wirkt als Hydridquelle bei der Meerwein-Ponndorf-Verley-Reduktion. Spielt eine wichtige Rolle in der DNA-Extraktion.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Aceton, Chloroform, Methanol, Diethylether, n-Octanol und Benzol.
Hinweise
Entzündliche chemische Verbindung, die hygroskopisch ist. Wärme und Sonnenlicht können zu ihrer Instabilität beitragen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -90°C
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Merck Index 14,5208
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene.
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 0.785
Siedepunkt 82°C to 83°C
Menge 1000 mL
Flammpunkt 12°C (53°F)
Geruch Alcohol-like
Brechungsindex 1.377
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.