Learn More
2-Propanol, zur Analyse von Pestizidrückständen, Honeywell Riedel-de Haën™
Beschreibung
- Für Gaschromatographie (GC)
- Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalysen von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
- Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeb
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
| Namenshinweis | für die Analyse von Pestizidrückständen |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.785 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 4 x 2.5 l |
| Explosionsgrenze | 0.02 |
| Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
| Zündpunkt | 750 °F |
| Strukturformel | (CH3)2CHOH |
| Dampfdruck | 33mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C) |
| Mehr anzeigen |