Learn More
2-Propanol, HPLC, J.T.Baker™
Catalog Number p-3990439
Click to view available options
Menge:
4 l
67-63-0
C3H8O
60.096
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
Propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
Propan-2-ol
CC(C)O
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Formelmasse 60.1
Güte HPLC
Menge 4 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.