Learn More
2-Propanol, puriss., ≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Description
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
| Schmelzpunkt | -85 °C |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.785 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 6 x 1 l |
| Explosionsgrenze | 0.02 |
| Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
| Zündpunkt | 750 °F |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Propanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.