Learn More
2-Propanol, puriss., Honeywell
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP |
| Dichte | 0.785 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 20 kg |
| Explosionsgrenze | 0.02 |
| Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
| Zündpunkt | 750 °F |
| Strukturformel | (CH3)2CHOH |
| Dampfdruck | 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C) |
| UN-Nummer | 1219 |
| Mehr anzeigen |