Learn More
2-Propanol, Puriss. P.A., ACS-Reagenz, Reag.ACS, Reag.ISO, Reag.Ph.Eur., Reag.USP, Honeywell Riedel-de Haen™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
| Schmelzpunkt | -90°C |
| Farbe | Farblos |
| CAS Max. % | 1 |
| Dichte | 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C) |
| Menge | 6 x 1 L |
| Flammpunkt | 12°C |
| Siedepunkt | 77°C to 83°C (1013 hPa) |