Learn More
2-Propen-1-yl-2-amino-α -(Hydroxyimino)-4-thiazolacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Propen-1-Yl 2-Amino-Alpha-(Hydroxyimino)-4-Thiazoleacetate |
| CAS | 188568-24-3 |
| Summenformel | C8 H9 N3 O3 S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9N3O3S/c1-2-3-14-7(12)6(11-13)5-4-15-8(9)10-5/h2,4,13H,1,3H2,(H2,9,10)/b11-6- |
| SMILES | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)OCC=C |
| IUPAC-Name | Prop-2-enyl-(2Z)-2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-Hydroxyiminoacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.24 |
| Formelmasse | 227.036 |