Learn More
2-Propionylfuran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029306
59.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3194-15-8
C7H8O2
124.14
MFCD00020936
HCPORNAVHSWTOJ-UHFFFAOYSA-N
2-propionylfuran, 1-2-furyl propan-1-one, 1-furan-2-yl propan-1-one, 1-propanone, 1-2-furanyl, 2-furyl ethyl ketone, ethyl 2-furyl ketone, furyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-2-furyl, ethyl furyl ketone, 2-propanoylfuran
76662
1-(furan-2-yl)propan-1-one
CCC(=O)C1=CC=CO1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3194-15-8
C7H8O2
124.14
MFCD00020936
HCPORNAVHSWTOJ-UHFFFAOYSA-N
2-propionylfuran, 1-2-furyl propan-1-one, 1-furan-2-yl propan-1-one, 1-propanone, 1-2-furanyl, 2-furyl ethyl ketone, ethyl 2-furyl ketone, furyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-2-furyl, ethyl furyl ketone, 2-propanoylfuran
76662
1-(furan-2-yl)propan-1-one
CCC(=O)C1=CC=CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Propionylfuran
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Siedepunkt 53°C to 55°C (1 mmHg)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 97%