missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Propylfuran, TRC

Artikelnummer. 30421892
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421892 500 mg 500 Milligramm
30420997 50 mg -
30410375 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30421892 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP839373500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4229-91-8
Summenformel C7H10O
Molekulargewicht (g/mol) 110.15
IUPAC-Name 2-propylfuran
SMILES CCCc1occc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Propylfuran
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
Formelmasse 110.0732
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.