Learn More
2-Propylglutaric Acid, TRC
Artikelnummer. 30417827
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417827 5 mg
30421680 2.5 mg
30428411 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30417827 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8353005MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32806-62-5
Summenformel C8 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
IUPAC-Name 2-propylpentanedioic acid
SMILES CCCC(CCC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propylglutaric Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O4/c1-2-3-6(8(11)12)4-5-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 174.0892
Reinheit (%) >95%