missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Propylglutaric Acid, TRC

Artikelnummer. 30428411
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428411 1 mg
30417827 5 mg
30421680 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30428411 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8353001MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 32806-62-5
Summenformel C8 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
IUPAC-Name 2-propylpentanedioic acid
SMILES CCCC(CCC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Propylglutaric Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O4/c1-2-3-6(8(11)12)4-5-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 174.0892
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.