Learn More
2-Propylhexansäure, TRC
Artikelnummer. 30421516
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421516 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421516 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8371001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propylhexanoic Acid
CAS 3274-28-0
Summenformel C9 H18 O2
Menge 1 g
Synonym 2-Propylhexanoic Acid, 4-Octanecarboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-7-8(6-4-2)9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
SMILES CCCCC(CCC)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Propylhexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Formelmasse 158.1307