Learn More
2-Propylhexansäure, TRC
Artikelnummer. 30419248
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419248 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83710025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propylhexanoic Acid
CAS 3274-28-0
Summenformel C9 H18 O2
Menge 25 mg
Synonym 2-Propylhexanoic Acid, 4-Octanecarboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-7-8(6-4-2)9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
SMILES CCCCC(CCC)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Propylhexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Formelmasse 158.1307