Learn More
2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2-(pyridin-2-yloxy)benzaldehyde |
Formelmasse | 199.21 |
Reinheit (%) | 97% |