Learn More
2-Pyridinethioamid, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 432470250
Weitere Details : CAS : 5346-38-3 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
5346-38-3 | |
138.19 | |
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N | |
1549499 | |
C1=CC=NC(=C1)C(=S)N |
C6H6N2S | |
MFCD00087576 | |
thiopicolinamide, 2-pyridinecarbothioamide, pyridine-2-thioamide, pyridine-2-carbothioic acid amide, picolinamide, thio, 2-pyridinethiocarboxamide, picolinothioamide, 2-thiopicolinamide, pyridinecarbothioamide, 2-thiocarbamoylpyridine | |
Pyridin-2-Carbothioamid |
Spezifikation
2-Pyridinethioamide | |
Glasflasche | |
137°C to 139°C | |
5346-38-3 | |
100.0 | |
C6H6N2S | |
thiopicolinamide, 2-pyridinecarbothioamide, pyridine-2-thioamide, pyridine-2-carbothioic acid amide, picolinamide, thio, 2-pyridinethiocarboxamide, picolinothioamide, 2-thiopicolinamide, pyridinecarbothioamide, 2-thiocarbamoylpyridine | |
C1=CC=NC(=C1)C(=S)N | |
138.19 | |
138.19 | |
97% |
Authentic | |
Gelb | |
25g | |
96.0 | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00087576 | |
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N | |
Pyridin-2-Carbothioamid | |
1549499 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Pyridinethioamide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.