Learn More
2-Pyridylessigsäurehydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-189376
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
16179-97-8
C7H7NO2·HCl
173.6
MFCD00012812
MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
2-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid, hydrochloride, pyridin-2-ylacetic acid hydrochloride, pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid, hydrochloride 1:1, 2-pyridylacetic acid hydrochloide, pyridin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-2-pyridyl acetic acid hydrochloride
85317
2-Pyridin-2-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
C1=CC=NC(=C1)CC(=O)O.Cl
16179-97-8
C7H7NO2·HCl
173.6
MFCD00012812
MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
2-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid, hydrochloride, pyridin-2-ylacetic acid hydrochloride, pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridineacetic acid, hydrochloride 1:1, 2-pyridylacetic acid hydrochloide, pyridin-2-yl acetic acid hydrochloride, 2-2-pyridyl acetic acid hydrochloride
85317
2-Pyridin-2-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
C1=CC=NC(=C1)CC(=O)O.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 135°C
Farbe Weiß bis Blau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CH2COOH·HCl
Menge 5 g
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.