Learn More
2-Pyrimidincarbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089804
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
14080-23-0
C5H3N3
105.10
MFCD00160513
IIHQNAXFIODVDU-UHFFFAOYSA-N
2-cyanopyrimidine, 2-pyrimidinecarbonitrile, 2-cyano-pyrimidine, 2-cyano pyrimidine, cyanopyrimidine, provastatin, pyrimidinecarbonitrile, zlchem 283, pubchem7042, pyrimidin-2-carbonitrile
2757979
pyrimidine-2-carbonitrile
N#CC1=NC=CC=N1
14080-23-0
C5H3N3
105.10
MFCD00160513
IIHQNAXFIODVDU-UHFFFAOYSA-N
2-cyanopyrimidine, 2-pyrimidinecarbonitrile, 2-cyano-pyrimidine, 2-cyano pyrimidine, cyanopyrimidine, provastatin, pyrimidinecarbonitrile, zlchem 283, pubchem7042, pyrimidin-2-carbonitrile
2757979
pyrimidine-2-carbonitrile
N#CC1=NC=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Pyrimidinecarbonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37.0°C to 41.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 105.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Pyrimidinecarbonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.