Learn More
(2-Pyrimidyllthioessigsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-189140
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
88768-45-0
C6H5N2O2S
169.18
MFCD00010287
NIEOYUNNKKAQKI-UHFFFAOYSA-M
2-pyrimidylthio acetic acid, pyrimidin-2-ylthio acetic acid, 2-pyrimidin-2-ylthio acetic acid, pyrimidin-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-pyrimidinylthio acetic acid, acetic acid, 2-pyrimidinylthio, 2-carboxymethylthio pyrimidine, 2-pyrimidin-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-pyrimidin-2-ylthioacetic acid, acetic acid, 2-2-pyrimidinylthio
581022
2-Pyrimidin-2-ylsulfanylessigsäure
[O-]C(=O)CSC1=NC=CC=N1
88768-45-0
C6H5N2O2S
169.18
MFCD00010287
NIEOYUNNKKAQKI-UHFFFAOYSA-M
2-pyrimidylthio acetic acid, pyrimidin-2-ylthio acetic acid, 2-pyrimidin-2-ylthio acetic acid, pyrimidin-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-pyrimidinylthio acetic acid, acetic acid, 2-pyrimidinylthio, 2-carboxymethylthio pyrimidine, 2-pyrimidin-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-pyrimidin-2-ylthioacetic acid, acetic acid, 2-2-pyrimidinylthio
581022
2-Pyrimidin-2-ylsulfanylessigsäure
[O-]C(=O)CSC1=NC=CC=N1
Chemischer Name oder Material (2-Pyrimidylthio)acetic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 200°C to 203°C
Farbe Beige bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 170.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2-Pyrimidylthio)acetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.