Learn More
(2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4511327
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
73051-88-4
C11H15NO
177.247
QXIYEQQTAPJDBX-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 2-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 2-pyrrolizinobenzenemethanol, 2-1-pyrrolidinyl benzylalkohol, 2-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,2-1-pyrrolidinyl
13021765
(2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2CO
73051-88-4
C11H15NO
177.247
QXIYEQQTAPJDBX-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-ylphenyl methanol, 2-pyrrolidin-1-yl phenyl methanol, 2-pyrrolizinobenzenemethanol, 2-1-pyrrolidinyl benzylalkohol, 2-pyrrolidinylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,2-1-pyrrolidinyl
13021765
(2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2CO
Chemischer Name oder Material (2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 95%