missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3586528
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
937796-11-7
C9H13N3O
179.223
MFCD09863240
SJXXWSAQNABDEB-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine, 2-pyrrolidinylpyrimidin-5-yl methan-1-ol, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine
24229767
(2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)Methanol
C1CCN(C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
937796-11-7
C9H13N3O
179.223
MFCD09863240
SJXXWSAQNABDEB-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl methanol, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine, 2-pyrrolidinylpyrimidin-5-yl methan-1-ol, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine
24229767
(2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)Methanol
C1CCN(C1)C2=NC=C(C=N2)CO
Chemischer Name oder Material (2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 179.22
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'