Learn More
2-Pyrrolidin-2-Ylpyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13535000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13535000 1 g Glasflasche 1 Gramm
13545000 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 13535000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446740010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 77790-61-5 | C9H12N2 | 148.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77790-61-5
Summenformel C9H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
InChI-Schlüssel NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
PubChem CID 2771659
IUPAC-Name 2-Pyrrolidin-2-ylpyridin
SMILES C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
Siedepunkt 82.0°C (0.8 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.