Learn More
2-Pyrrolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Description
2-Pyrrolidinone is used as a derivative in pharmaceuticals such as cotinine, doxapram, piracetam, povidone and ethosuximide. It is used as a solvent and an intermediate in polymers, inkjet cartridges, tone and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Pyrrolidinon wird als Derivat in Pharmazeutika wie Cotinin, Doxapram, Piracetam, Povidon und Ethosuximid verwendet. Es wird als Lösungsmittel und Zwischenprodukt in Polymeren, Tintenstrahlpatronen, Tönungsmitteln und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
2-Pyrrolidinon wird als Derivat in Pharmazeutika wie Cotinin, Doxapram, Piracetam, Povidon und Ethosuximid verwendet. Es wird als Lösungsmittel und Zwischenprodukt in Polymeren, Tintenstrahlpatronen, Tönungsmitteln und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2-Pyrrolidinone |
Schmelzpunkt | 23°C to 25°C |
Dichte | 1.12 |
Siedepunkt | 245°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.4875 |
Menge | 500 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Merck Index | 14,8016 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water and other organic solvents. |
Show More |