Learn More
2-Pyrrolidinone, TRC
Artikelnummer. 17999729
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17999729 25 g 25 Gramm
18031240 100 g 100 Gramm
18061330 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17999729 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99899025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-45-5
Summenformel C4 H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 85.1
Synonym 2-Oxo-4-butyrolactam, 2-Oxopyrrolidine, 2-Pyrol, 2-Pyrrolidone, 2-Tetrahydropyrrolone, 4-Aminobutyric acid lactam, Azacyclopentan-2-one, Butanoic acid, 4-amino-, lactam, Butyrolactam, Kollisolv PYR, NSC 4593, NSC 8413, Pyrrolidin-2-one, Pyrrolidone, Soluphor P, α-Pyrrolidinone, α-Pyrrolidone, γ-Aminobutyric acid lactam, γ-Aminobutyric lactam, γ-Aminobutyrolactam, γ-Butyrolactam
IUPAC-Name pyrrolidin-2-one
SMILES O=C1CCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidone
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
Formelmasse 85.0528
Reinheit (%) >95%