Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Pyrrolidon-5-Carbonsäure, Natriumsalz, Lösung mit 50 Gew.-% in Wasser
Artikelnummer. 10491461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10491461 25 ml 25 Milliliter
10023010 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10491461 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 232920250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 54571-67-4 | C5H6NNaO3 | 151.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, sodium salt
Farbe Farblos
Namenshinweis 50 wt. % Solution in Water
CAS 54571-67-4, 7732-18-5
CAS Min. % 47.5
CAS Max. % 52.5
Summenformel C5H6NNaO3
MDL-Nummer MFCD00066984
Dichte 1.27g/mL
Synonym sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, sodium 5-oxo-dl-prolinate, monosodium 5-oxoproline, sodium 2-pyrrolidone-5-carboxylate, pca soda, proline, 5-oxo-, sodium salt 1:1, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid sodium salt, nalidone, 5-oxo-dl-proline, monosodium salt, dl-proline, 5-oxo-, monosodium salt
InChI-Schlüssel CRPCXAMJWCDHFM-DFWYDOINSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC-Name sodium (2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 151.10
PubChem CID 23666346
Formelmasse 151.1
Reinheit (%) 47.5 to 52.5%
Verpackung Glasflasche
pH 6.8 to 7.4
Menge 25 ml
Physikalische Form Lösung