Learn More
2-Chinolincarbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13428678
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
1436-43-7
C10H6N2
154.17
MFCD00134341
WDXARTMCIRVMAE-UHFFFAOYSA-N
2-quinolinecarbonitrile, quinaldonitrile, 2-cyanoquinoline, quinolinecarbonitrile, cyanoquinoline, 2-cyano-quinoline, quinoline-2-carbinitrile, acmc-1bzd0
74031
Chinolin-2-Carbonitril
N#CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
1436-43-7
C10H6N2
154.17
MFCD00134341
WDXARTMCIRVMAE-UHFFFAOYSA-N
2-quinolinecarbonitrile, quinaldonitrile, 2-cyanoquinoline, quinolinecarbonitrile, cyanoquinoline, 2-cyano-quinoline, quinoline-2-carbinitrile, acmc-1bzd0
74031
Chinolin-2-Carbonitril
N#CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Quinolinecarbonitrile
Schmelzpunkt 93°C to 95°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Quinolinecarbonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.