Learn More
2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenylacetat, Mikromol™
Beschreibung
2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenylacetat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| CAS | 111664-35-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C22 H19 N O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Bisacodyl Imp. E (EP), Bisacodyl USP Related Compound E, Bisacodyl USP RC E, 2-[(RS)-[4-(Acetyloxy)phenyl]-(pyridin-2-yl)methyl]phenyl Acetate, Bisacodyl Related Compound E, Bisacodyl Impurity E |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-18-12-10-17(11-13-18)22(20-8-5-6-14-23-20)19-7-3-4-9-21(19)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccccn2)c3ccccc3OC(=O)C |
| IUPAC-Name | [4-[(2-Acetyloxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl]acetat |
| Mehr anzeigen |