Learn More
2-Sulfobenzoesäure-cyclo-Anhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10541251 25 g Glasflasche 25 Gramm
10675632 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10541251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 184750250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 81-08-3 | C7H4O4S | 184.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-08-3
Summenformel C7H4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 184.17
MDL-Nummer MFCD00005879
InChI-Schlüssel NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-sulfobenzoic anhydride, 2-sulfobenzoic acid cyclic anhydride, sulfobenzoic anhydride, o-sulfobenzoic acid anhydride, 3h-2,1-benzoxathiol-3-one, 1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-one 1,1-dioxide, unii-0swh68iq5w, o-sulfobenzoic acid, cyclic anhydride, 2,1-benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide, 0swh68iq5w
PubChem CID 65729
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OS2(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Sulfobenzoic acid cyclic anhydride
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 116°C to 127°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 184°C to 186°C (18.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 184.17
Reinheit (%) 95%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle