Learn More
2-(tert-butoxycarbonylamino)Pyrimidin-5-boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester |
CAS | 1032758-88-5 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C15H24BN3O4 |
MDL-Nummer | MFCD09027069 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, tert-butyl n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-yl carbamate, 2-boc-amino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino pyrimidine-5-boronic a, 2-tert-butoxycarbonyl amino pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, 2-tert-butoxycarbonylamino-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine |
InChI-Schlüssel | XICHESWFGOSKMN-UHFFFAOYSA-N |