missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-[tert-Butyl(nitroso)amino]-1-(3-chlorphenyl)propan-1-on, TRC

Artikelnummer. 30339749
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339749 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30339749 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB567960500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-[tert-Butyl(nitroso)amino]-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one
CAS 2763780-10-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13H17ClN2O2
Menge 500 mg
Synonym 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)nitrosoamino]- (ACI), 1-(3-Chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)nitrosoamino]-1-propanone (ACI), N-Nitroso Bupropion
InChI-Formel InChI=1S/C13H17ClN2O2/c1-9(16(15-18)13(2,3)4)12(17)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9H,1-4H3
SMILES O=NN(C(C(=O)C=1C=CC=C(Cl)C1)C)C(C)(C)C
IUPAC-Name N-tert-Butyl-N-[1-(3-Chlorphenyl)-1-oxopropan-2-yl]nitroamid
Molekulargewicht (g/mol) 268.74
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.