Learn More
2-[tert-Butyl(nitroso)amino]-1-(3-chlorphenyl)propan-1-on, TRC
Artikelnummer. 30347799
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30347799 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB567960250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[tert-Butyl(nitroso)amino]-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one
CAS 2763780-10-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13H17ClN2O2
Menge 250 mg
Synonym 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)nitrosoamino]- (ACI), 1-(3-Chlorophenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)nitrosoamino]-1-propanone (ACI), N-Nitroso Bupropion
InChI-Formel InChI=1S/C13H17ClN2O2/c1-9(16(15-18)13(2,3)4)12(17)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9H,1-4H3
SMILES O=NN(C(C(=O)C=1C=CC=C(Cl)C1)C)C(C)(C)C
IUPAC-Name N-tert-Butyl-N-[1-(3-Chlorphenyl)-1-oxopropan-2-yl]nitroamid
Molekulargewicht (g/mol) 268.74
Reinheit (%) >95