Learn More
2-tert-Butylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10110622
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-tert-Butylaniline
Namenshinweis 99%
CAS 6310-21-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 0.9570g/mL
Siedepunkt 123°C to 124°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H15N
Strukturformel (CH3)3CC6H4NH2
Brechungsindex 1.5440 to 1.546
MDL-Nummer MFCD00130023
Menge 25 g
Relative Dichte 0.957
Synonym 2-tert-butyl aniline, 2-tert-butylphenylamine, benzenamine, 2-1,1-dimethylethyl, 2-t-butylaniline, 2-tert-butyl-phenylamine, 2-1,1-dimethylethyl benzenamine, 2-tert-butyl phenylamine, pubchem20188, aniline, 2-tert-butyl
InChI-Schlüssel AEIOZWYBDBVCGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1N
IUPAC-Name 2-tert-butylaniline
Molekulargewicht (g/mol) 149.24
PubChem CID 80574
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-tert-Butylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.