Learn More
[2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3830147
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
478189-93-4
C12H16O3
208.257
MFCD09064960
RMRHXMQGVDIPCL-UHFFFAOYSA-N
2-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
22932192
[2-(Oxan-4-yloxy)phenyl]methanol
C1COCCC1OC2=CC=CC=C2CO
478189-93-4
C12H16O3
208.257
MFCD09064960
RMRHXMQGVDIPCL-UHFFFAOYSA-N
2-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yloxy phenyl methanol, 2-oxan-4-yl oxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy phenyl methanol, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanol, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methan-1-ol
22932192
[2-(Oxan-4-yloxy)phenyl]methanol
C1COCCC1OC2=CC=CC=C2CO
Chemischer Name oder Material [2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%